475890
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
97%
Ensaio
97%
forma
solid
pf
38-42 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
chave InChI
SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)