469610
Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene]
dioxole 65 mol %
Sinônimo(s):
PTFE AF, PTFE AF 1600
About This Item
Produtos recomendados
descrição
contact angle 104 ° with water
critical surface energy 15.7 dyn/cm
Formulário
solid
composição
dioxole, 65 mol %
constante dielétrica
1.934, 1 MHz (ASTM D 150)
dureza
103 (Rockwell, ASTM D 785, 23 °C)
transmitância
>95% (ASTM D 1003)
índice de refração
n20/D 1.31
densidade
1.78 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
chave InChI
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?