Documentos Principais
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Sinônimo(s):
Disodium hexahydroxyplatinate
About This Item
Fórmula linear:
Na2Pt(OH)6
Número CAS:
Peso molecular:
343.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
concentração
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
pf
150 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
chave InChI
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)