Key Documents
456330
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic dianhydride-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Pyromellitic dianhydride-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D2O6
Número CAS:
Peso molecular:
220.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
283-286 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2H])c3C(=O)OC(=O)c13
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H/i1D,2D
chave InChI
ANSXAPJVJOKRDJ-QDNHWIQGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
PTCDA 97%
Sigma-Aldrich
P11255
PTCDA