Documentos Principais
454923
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Sinônimo(s):
(3-Chloro-2-hydroxypropyl) 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxy-3-chloropropyl methacrylate, 3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
178.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
contém
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
95 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(O)CCl
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-5(2)7(10)11-4-6(9)3-8/h6,9H,1,3-4H2,2H3
chave InChI
DDKMFQGAZVMXQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Çiğdem Kip et al.
Journal of chromatography. A, 1396, 86-97 (2015-04-23)
Poly(3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate), poly(HPMA-Cl-co-EDMA) capillary monolith was proposed as a reactive starting material with tailoring flexibility for the preparation of monolithic stationary phases. The reactive capillary monolith was synthesized by free radical copolymerization of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate (HPMA-Cl) and ethylene dimethacrylate