452440
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
1,4-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(OD)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
285 °C (lit.)
pf
174-177 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
chave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?