Documentos Principais
450464
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisphenol
99%
Sinônimo(s):
Bisphenol M
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[C(CH3)2C6H4OH]2
Número CAS:
Peso molecular:
346.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
135-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16,25-26H,1-4H3
chave InChI
PVFQHGDIOXNKIC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefan Pj van Leeuwen et al.
Chemosphere, 221, 246-253 (2019-01-15)
Information on the occurrence and endocrine potencies of analogues of bisphenol A (BPA) and diglycidyl ester derivatives (BDGEs) of BPA and BPF is limited. Such information is, however, important as the current debate on BPA and the lowered BPA migration