Documentos Principais
448079
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl chloride
98%
Sinônimo(s):
3-Bromo-α-chlorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
205.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
p.e.
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5H2
chave InChI
UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bromo Derivatives of Benzylphenols. I. Some Monobromo, Dibromo and Tribromo Derivatives of Ortho and Para Benzylphenols.
Huston RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 55(5), 2146-2149 (1933)
Facile Chlorination of Benzyl Alcohols Using 1, 8-Diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene (DBU) and Sulfonyl Chlorides.
Kim HW, et al.
ChemInform, 42(14) (2011)
Y Magata et al.
Nuclear medicine and biology, 27(2), 163-168 (2000-04-25)
Use of the [(18)F]-fluoromethyl phenyl group is an attractive alternative to direct fluorination of phenyl groups because the fluorination of the methyl group takes place under milder reaction conditions. However, we have found that 4-FMeBWAY showed femur uptake equal to