Documentos Principais
447803
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
95%
Sinônimo(s):
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
256.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
199-205 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
chave InChI
ADRFTNFHVKVATK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)