Key Documents
446726
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCONHCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
61-63 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitrile
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
chave InChI
DVUXKEFDAGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andrea Versari et al.
Biotechnology and bioengineering, 79(1), 9-14 (2007-06-27)
A mutant of the cysteine protease papain, displaying nitrile hydratase and amidase activities, was expressed in Pichia pastoris and used for the hydrolysis of peptide nitriles in aqueous-organic media. The rate of hydrolysis of these nitriles is lowered by increasing