Documentos Principais
425893
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriol tris(octanoate-1-13C), Trioctanoin-carboxyls-13C3
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)613CO2CH2]2CHO213C(CH2)6CH3
Número CAS:
Peso molecular:
473.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i25+1,26+1,27+1
chave InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UTXJEHKQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
13C-trioctanoin: a nonradioactive breath test to detect fat malabsorption.
J B Watkins et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 90(3), 422-430 (1977-09-01)