Documentos Principais
42195
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitrophenol
moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
184.11
Beilstein:
1969398
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
qualidade
moistened with water
contém
~20% water as stabilizer
pf
130-135 °C
solubilidade
dioxane: soluble 1 g/10 mL
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H
chave InChI
AKLOLDQYWQAREW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-Dinitrophenol is a nitrophenol derivative.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Angeles Camacho-Ruiz et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(32), 4048-4057 (2020-08-07)
A continuous spectrophotometric assay for the screening of PHB depolymerase activity in microtiter plates was developed. We evaluated crystalline PHB in the suspension and coated it with the addition of a pH indicator to detect the breakage of the ester