421626
(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −168°, c = 1.8 in 1.4 M NaOH
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
chave InChI
BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?