Documentos Principais
415111
Sigma-Aldrich
Magnesium nitride
cubic phase, −325 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Trimagnesium dinitride
About This Item
Fórmula linear:
Mg3N2
Número CAS:
Peso molecular:
100.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5% trace metals basis
Formulário
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]1[Mg]N=N[Mg]1
InChI
1S/3Mg.N2/c;;;1-2/q;2*+1;-2
chave InChI
VZPQZBKNAUHPOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3