Key Documents
756415
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Sinônimo(s):
Tricalcium dinitride
About This Item
Fórmula linear:
Ca3N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
forma
powder
tamanho de partícula
-200 mesh
densidade
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Mg: <0.5%
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
chave InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Calcium nitride is used as a nitride source in metathesis reactions to produce complex nitrides as well as SiAlON-related optical materials.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Hampshire, S.; et al.
Nature, 274, 880-880 (1978)
Piao, X.; et al.
Chemistry of Materials, 19, 4592-4592 (2007)
Chern, M.Y.; Vennos, D.A.; DiSalvo, F.J.
Journal of Solid State Chemistry, 96, 415-415 (1992)
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting