414891
Cadmium
granular, 30-80 mesh, ≥99%
Sinônimo(s):
Cd
Ensaio
≥99%
Formulário
granular
adequação da reação
core: cadmium
reagent type: catalyst
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
tamanho de partícula
30-80 mesh
p.e.
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- nickel-cadmium battery electrodes
- plastic, ceramic, and glass pigments
- polyvinyl chloride (PVC) stabilization against light and heat
- engineering coatings for steel and other nonferrous metals
- a component of several specialized alloys.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
414891-1KG | |
414891-25G | 4061832083056 |
414891-5G |