Documentos Principais
414026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl polyphosphate
Sinônimo(s):
PPSE, Polyphosphoric acid trimethylsilyl ester
About This Item
Fórmula linear:
{-P(=O)[OSi(CH3)3]O-}n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.434
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)=O
InChI
1S/C3H9O3PSi/c1-8(2,3)6-7(4)5/h1-3H3
chave InChI
YSVQLWJDHYBITL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Microwave-Assisted Synthesis of 2-Aryl-2-oxazolines, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazines, and 4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-oxazepines: Utilizes trimethylsilyl polyphosphate under solvent-free conditions for the efficient preparation of various oxazolines and oxazines (MC Mollo, LR Orelli, 2016).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 45, 2465-2465 (1989)
Tetrahedron Letters, 22, 1803-1803 (1981)