Documentos Principais
412783
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C3H4(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
196-198 °C (lit.)
densidade
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate may be used in the preparation of α-diazo-β-ketoester.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric approach to the pentacyclic skeleton of Aspidosperma alkaloids via enantioselective intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition of carbonyl ylides catalyzed by chiral dirhodium (II) carboxylates.
Nambu H, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3675-3678 (2009)