Documentos Principais
411531
Sigma-Aldrich
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide
95%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH=N(CH3)2(Br)
Número CAS:
Peso molecular:
216.90
Beilstein:
4155730
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
148-153 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide participates in one-carbon homologation of aldehydes to carboxylic acid derivatives.
Aplicação
(Bromomethylene)dimethyliminium bromide (bromodi- methylformiminium bromide) may be employed for the synthesis of 6-phenyl-6-deoxy-2,3-di-O-methylcellulose.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Development of a one-pot method for the homologation of aldehydes to carboxylic acids.
McNulty J and Das P.
Tetrahedron, 65(37), 7794-7800 (2009)
Synthesis and NMR characterization of 6-Phenyl-6-deoxy-2, 3-di-O-methylcellulose.
Winsor DL, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 13(6), 413-427 (2002)