409952
1,4-Cyclohexanedimethanol vinyl ether, mixture of cis and trans
85%, technical grade
Sinônimo(s):
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
262 °C (lit.)
pf
12 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
chave InChI
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)