Key Documents
404594
Sigma-Aldrich
Methylaluminoxane
10% in toluene
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)0.95(n-C8)H17]0.05AlO]n
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.76 mmHg ( 60 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
10% in toluene
pb
111 °C
densidade
0.895 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Methylaluminoxane is an oligomeric compound used as a co-catalyst in olefin polymerization reactions to produce polyolefins.
Aplicação
Dialkylmetallocenes can undergo exchange reactions with methylaluminoxane.
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Resconi, L.
Macromolecules, 23, 4489-4489 (1990)