402184
6-Chloro-3-formyl-7-methylchromone
98%
Sinônimo(s):
6-Chloro-7-methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
183-185 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2OC=C(C=O)C(=O)c2cc1Cl
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-10-8(3-9(6)12)11(14)7(4-13)5-15-10/h2-5H,1H3
chave InChI
NULJNFUEBPQUNB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)