Documentos Principais
400920
Sigma-Aldrich
Lithium zirconate
−80 mesh
About This Item
Fórmula linear:
Li2ZrO3
Número CAS:
Peso molecular:
153.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
tamanho de partícula
−80 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Zr/q2*+1;;2*-1;
chave InChI
PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
400920-25G4061833597576
400920-100G
400920-500G