39933
(S)-4-Isopropylthiazolidine-2-thione
≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -37±3°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: ≥99:1 (LC)
pf
69-71 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CSC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NS2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
chave InChI
CWIZUGZKLJDJLE-RXMQYKEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The asymmetric aldol reaction mediated by chiral auxiliaries is considered to be one of the most important methods for asymmetric C-C bond formation.