Documentos Principais
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
Sinônimo(s):
Methyl germanate(IV), Tetramethoxygermanium
About This Item
Fórmula linear:
Ge(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
196.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
adequação da reação
core: germanium
reagent type: catalyst
Impurezas
≤5% methyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
pf
−18 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
chave InChI
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
41 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)