Documentos Principais
392308
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Z-2-Oxo-5-imidazolidinecarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-2-Oxo-1,5-imidazolidinedicarboxylic acid 1-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
264.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]24/D −63.0°, c = 2.5 in methanol
pf
189 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CNC(=O)N1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O5/c15-10(16)9-6-13-11(17)14(9)12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,17)(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
AYSUEIZKNBGWGN-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Z-protected imidazolidinone for sequential N-alkylation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K Hayashi et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(2), 289-297 (1989-02-01)
(4S)-1-Alkyl-3-[[N-(carboxyalkyl)amino]acyl]-2-oxoimidazolidine-4- carboxylic acid derivatives (3) were prepared by two methods. Their angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activities and antihypertensive effects were evaluated, and the structure-activity relationships were discussed. The dicarboxylic acids 3a-n possessing S,S,S configuration showed potent in vitro ACE