grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
122-123 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
chave InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
- n-nonanal
- aliphatic unsaturated polyesters
- 4-isopropyloctane
- diasterioisomeric 4-(difluoroiodomethyl)-5-iodooctane
- siliranes
- m-dioxanes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?