Documentos Principais
383414
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromopropiophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4COCH(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
291.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
85-88 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
chave InChI
GKALOSTUZMFUQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4′-Dibromopropiophenone may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)amino]propanone (aniline ketone).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
SYNTHESIS OF NEW ACTIVATED INDOLES; 3-(4'-BROMOPHENYL)-4, 6-DIMETHOXY-2-METHYLINDOLE.
Wahyuningsih TD.
Indonesian Journal of Chemistry, 4(3), 197-200 (2010)