380520
Ammonium tetraphenylborate
99%
Sinônimo(s):
Tetraphenylboron ammonium
Ensaio
99%
adequação da reação
core: boron
reagent type: catalyst
pf
220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.H3N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H3/q-1;/p+1
chave InChI
ZWFYDLYRTYMBIL-UHFFFAOYSA-O
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?