379778
Silver perchlorate monohydrate
99.999% trace metals basis
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ag].OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?