Ensaio
92%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pb
169-170 °C/768 mmHg (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup