367001
4,4′,4′′-Trimethoxytrityl chloride
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
(CH3OC6H4)3CCl
Número CAS:
Peso molecular:
368.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H21ClO3/c1-24-19-10-4-16(5-11-19)22(23,17-6-12-20(25-2)13-7-17)18-8-14-21(26-3)15-9-18/h4-15H,1-3H3
chave InChI
OBFCMKPFILBCSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4,4′,4″-Trimethoxytrityl chloride can be used:
- In one of the key synthetic steps for the preparation of two phosphoramidite building blocks.
- To prepare protein tagging molecule (3-[tris(4-methoxyphenyl)methylsulfanyl]propanoic acid by reacting with thioacetic acid.
- To prepare C-2 amino trimethoxytrityl substituted nucleoside, which is a key intermediate for the synthesis of nucleoside based capping agent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
An effective method for the synthesis of the cap structure of eukaryotic messenger ribonucleic acids
Kamimura T, et al.
Tetrahedron Letters, 25(25), 2683-2686 (1984)
Novel reagents for terminal phosphorylation and thiophosphorylation of synthetic oligonucleotides
Guzaev AP and Manoharan M
Tetrahedron Letters, 42(29), 4769-4773 (2001)