Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.615 (lit.)
p.e.
266-267 °C (lit.)
pf
−2-−1 °C (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1C
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-11-5-3-4-6-12(11)10(9)2/h3-8H,1-2H3
chave InChI
QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)