345490
Zinc p-toluenesulfonate hydrate
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonic acid zinc salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
concentração
≤15.7% Zn (EDTA titration)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Zn++].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C7H8O3S.H2O.Zn/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2;/q;;;+2/p-2
chave InChI
JCOXFVWERPVZPB-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?