Documentos Principais
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
cis 95 %
Sinônimo(s):
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H9(CO2H)3
Número CAS:
Peso molecular:
216.19
Beilstein:
3120108
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
composição
cis, 95%
pf
211-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
chave InChI
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)