341606
Calcium iodate
98%
Sinônimo(s):
Lautarite
Ensaio
98%
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: insoluble(lit.)
nitric acid: slightly soluble(lit.)
densidade
4.520 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ca.2HIO3/c;2*2-1(3)4/h;2*(H,2,3,4)/q+2;;/p-2
chave InChI
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?