34125
Dibromodifluoromethane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Carbon dibromide difluoride, Difluorodibromomethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.24 (vs air)
pressão de vapor
12.79 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
p.e.
22-23 °C (lit.)
pf
−142-−141 °C (lit.)
densidade
2.297 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(Br)Br
InChI
1S/CBr2F2/c2-1(3,4)5
chave InChI
AZSZCFSOHXEJQE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of 3‑Fluoropyrazoles via Radical-Polar Crossover Photoinduced Cyclization: This study highlights the use of dibromodifluoromethane (CF2Br2) for the synthesis of valuable difluorinated and monofluorinated compounds through a novel photoinduced cyclization process (MA Reed, ND Patil, Synfacts, 2023).
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?