339776
Nickel(II) carbonate hydroxide tetrahydrate
Sinônimo(s):
Nickel(II) carbonate, basic
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
powder
concentração
45-52.5% Ni (With Dimethylglyoxime, gravimetric)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Ni++].[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.5Ni.10H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);;;;;;10*1H2/q;;5*+2;;;;;;;;;;/p-10
chave InChI
KWOUKTWMXYFKIW-UHFFFAOYSA-D
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
339776-5G | |
339776-100G | 4061826752593 |
339776-500G | 4061826752609 |