338753
Furan-d4
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains 0.025 wt. % BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Tetradeuteriofuran
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
9.63 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
0.025 wt. % BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4202 (lit.)
p.e.
32 °C/758 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
YLQBMQCUIZJEEH-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?