338303
Chloroethane solution
2.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Sinônimo(s):
Ethyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.22 (vs air)
pressão de vapor
20.03 psi ( 55 °C)
5.98 psi ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
966 °F
concentração
2.0 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
<0.005% water
densidade
0.775 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Green solvent in biomaterial extraction: Research highlights the use of Chloroethane as an effective solvent for extracting lignin-containing nanocellulose fibrils from date palm waste, emphasizing its potential in enhancing the sustainability of biomaterial processing (Raza et al., 2024).
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informações legais
adaptador de entrada de septo
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup