Key Documents
33514
Sigma-Aldrich
Phenol – 1,1,2,2-tetrachloroethane mixture
60:40% (w/w)
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrachloroethane – phenol mixture
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio
59.5—60.5% (GC)
forma
liquid
composição
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
cor
clear colorless
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
chave InChI
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Mixture may demix upon storage
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Fenol unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Fenol