Documentos Principais
334480
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) chloride hydrate
technical grade
Sinônimo(s):
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
About This Item
Fórmula linear:
lrCl4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
334.03 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iridium
concentração
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
chave InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.