Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h3-6,8H,2,7H2,1H3
chave InChI
FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?