Documentos Principais
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
D2NCH2CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
78.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
240 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)