330884
(R)-(+)-Atenolol
99%
Sinônimo(s):
(+)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]25/D +16°, c = 1 in 1 M HCl
pf
148-152 °C (lit.)
grupo funcional
amide
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/t12-/m1/s1
chave InChI
METKIMKYRPQLGS-GFCCVEGCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.