Documentos Principais
327174
Sigma-Aldrich
3,3′-Difluorobenzophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
(FC6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
59-61 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
chave InChI
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)