310867
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
Ensaio
99%
pf
168-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3