307505
Methylene Violet 3RAX
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenyl phenazinium chloride, 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazinium chloride, N,N-Diethylphenosafranine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
Dye content, 90%
pf
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
557 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
chave InChI
MOVNSGGBTSIUGX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)