Documentos Principais
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriol-d3
About This Item
Fórmula linear:
(DOCH2)2CHOD
Número CAS:
Peso molecular:
95.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
698 °F
composição
D2O and H2O, ≤1.5%
índice de refração
n20/D 1.4676 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.302 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)