302937
Perfluoro(methylcyclohexane)
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
(Trifluoromethyl)undecafluorocyclohexane, Perfluoromethylcyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n17/D 1.285 (lit.)
pb
76 °C (lit.)
densidade
1.787 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
chave InChI
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A reactant to synthesize perfluoro-2-methylcyclohex-1-enolate by photochemical reaction with tetrabutylammonium iodide in water.
- A fluorous solvent to synthesize polynorbornene via ring-opening metathesis polymerization (ROMP) of norbornene using fluorous Grubbs′ second-generation catalyst.
It can also be used as a solvent to investigate fluorophilicity of a series of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?